Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC ), 100 L med 2 topporte, 3D engangsbrug
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Bruger Thermo Scientific™ Productainer™ BPC pose med 2 topporte, pak, opbevar og transporter 50 til 200L volumener medier, buffere, vand til injektion (WFI), procesvæsker og biologiske produkter.
Højdepunkter:
- Tre størrelser - 50, 100 og 200L
- Film optimeret til fleksibilitet og holdbarhed: overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre indholdets stabilitet
- Gamma-bestråling steriliseret
- Firkantet rørdesign med polyethylenporte placeret på toppen af BPC for nem adgang
- Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys og ståltanke
- Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
Anbefalet til:
Høst - Indsamling og opbevaring af bulkprodukt fra bioreaktorer
Opbevaring - Steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
Separation - Fodring og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
Oprensning - Buffertilførsel til rensesystem, fraktionsopsamling og opbevaring
Påfyldning - Sterilt reservoir til påfyldningssystemer
Transport og forsendelse - Sterile væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter i og mellem faciliteter
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Filmbeskrivelse | CX5-14 |
| Port detalje | Topporte: 2 x 0,38 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | SV50076.03 |
| Materiale | Polyethylen |
| Ydre emballage | Pakker placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation |
| Beskyttende indre emballage | Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området |
| Mængde | 100 l, pr. stk. |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling |
| Rørledning 1 | Linje 1. MPC indsats, polycarbonat, slange: C-Flex , længde: 45,7 cm (18 tommer) ID x OD: 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 in.) |
| Show More |