Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, to porte, MPC'er
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Productainer BPC'er er konstrueret med Aegis 5-14 enkelt bane, flerlags støbt film fremstillet i et cGMP-renrumsanlæg. Vores standard Productainer BPC'er er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion, Productainer BPC'er kan tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
• Film optimeret til —fleksibilitet og holdbarhed overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre indholdets stabilitet
• Gamma-bestråling steriliseret
• Firkantet rørdesign med polyethylenporte placeret på toppen af BPC for nem adgang
• Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys og ståltanke
• Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
. Anbefalet til:
• Høstindsamling —og opbevaring af bulkprodukt fra bioreaktorer
• Opbevaring —steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
• Separationsfodring —og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
• Rensningsbuffertilførsel —til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
• Påfyldning af sterilt reservoir —til påfyldningssystemer
• Transport og forsendelse af bulksterile —væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 l |
| Oversigt | Top Dispense |
| Filmbeskrivelse | Aegis 5-14 |
| Port detalje | 2 porte |
| Mængde | 200 L |