Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, to porte, MPC'er
Shop alle Thermo Scientific produkterDescripción
Productainer BPC'er er konstrueret med Aegis 5-14 enkelt bane, flerlags støbt film fremstillet i et cGMP-renrumsanlæg. Vores standard Productainer BPC'er er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion, Productainer BPC'er kan tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
• Film optimeret til —fleksibilitet og holdbarhed overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre indholdets stabilitet
• Gamma-bestråling steriliseret
• Firkantet rørdesign med polyethylenporte placeret på toppen af BPC for nem adgang
• Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys og ståltanke
• Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
. Anbefalet til:
• Høstindsamling —og opbevaring af bulkprodukt fra bioreaktorer
• Opbevaring —steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
• Separationsfodring —og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
• Rensningsbuffertilførsel —til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
• Påfyldning af sterilt reservoir —til påfyldningssystemer
• Transport og forsendelse af bulksterile —væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Oversigt | Top Dispense |
| Filmbeskrivelse | Aegis 5-14 |
| Port detalje | 2 porte |
| Mængde | 50 L |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.