Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, fem porte, Luer låse + MPC
Artikelnummer. 17810667 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17810667 200 l
1 options
Artikelnummer. 17810667 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30969.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Beholdere (BPC'er) bruges til at pakke, opbevare og transportere medier, buffere, vand til injektion (WFI), procesvæsker og biologiske produkter.
Productainer BPC'er er konstrueret med Aegis 5-14 enkelt bane, flerlags støbt film fremstillet i et cGMP-renrumsanlæg. Vores standard Productainer BPC'er er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion, Productainer BPC'er kan tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
• Film optimeret til —fleksibilitet og holdbarhed overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre indholdets stabilitet
• Gamma-bestråling steriliseret
• Firkantet rørdesign med polyethylenporte placeret på toppen af BPC for nem adgang
• Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys og ståltanke
• Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
. Anbefalet til:
• Høstindsamling —og opbevaring af bulkprodukt fra bioreaktorer
• Opbevaring —steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
• Separationsfodring —og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
• Rensningsbuffertilførsel —til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
• Påfyldning af sterilt reservoir —til påfyldningssystemer
• Transport og forsendelse af bulksterile —væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 l
Oversigt Bundafløb
Filmbeskrivelse Aegis 5-14
Port detalje 5 porte
Mængde 200 L
Slange stil C-Flex