Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, fire porte, Luer låse + MPC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17820597 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17820597 100 l
17810597 50 l
17800667 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17820597 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30966.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Beholdere (BPC'er) bruges til at pakke, opbevare og transportere medier, buffere, vand til injektion (WFI), procesvæsker og biologiske produkter.
Productainer BPC'er er konstrueret med Aegis 5-14 enkelt bane, flerlags støbt film fremstillet i et cGMP-renrumsanlæg. Vores standard Productainer BPC'er er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion, Productainer BPC'er kan tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
• Film optimeret til —fleksibilitet og holdbarhed overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre indholdets stabilitet
• Gamma-bestråling steriliseret
• Firkantet rørdesign med polyethylenporte placeret på toppen af BPC for nem adgang
• Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys og ståltanke
• Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
. Anbefalet til:
• Høstindsamling —og opbevaring af bulkprodukt fra bioreaktorer
• Opbevaring —steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
• Separationsfodring —og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
• Rensningsbuffertilførsel —til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
• Påfyldning af sterilt reservoir —til påfyldningssystemer
• Transport og forsendelse af bulksterile —væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 l
Oversigt Top Dispense
Filmbeskrivelse Aegis 5-14
Port detalje 4 porte
Mængde 100 L
Slange stil C-Flex