Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, fire porte, Luer låse + MPC
Artikelnummer. 17810597 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17810597 50 l
17820597 100 l
17800667 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17810597 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30966.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Beholdere (BPC'er) bruges til at pakke, opbevare og transportere medier, buffere, vand til injektion (WFI), procesvæsker og biologiske produkter.
Productainer BPC'er konstrueres med Aegis 5-14 enkelt-web, flerlags støbt film, fremstillet i et cGMP renrumsanlæg. Vores standard Productainer BPC'er er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal tilpasning, form og funktion Productainer kan BPC'er tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
• Film optimeret til fleksibilitet og holdbarhed—Overlegen spændingsresistens, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre indholdsstabilitet•
Gamma-bestrålingssteriliseret•
Kvadratrørdesign med polyethylenporte placeret øverst BPC for nem adgang
• Pladseffektiv, ergonomisk alternativ til stive karjonger og ståltanke Tilpasses•
via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
Anbefalet til:
• Høstindsamling—og opbevaring af bulkprodukter fra bioreaktorer Opbevaring• —
af steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
• Adskillelse—, tilførsel og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer•
Rensningsbuffer—til rensningssystem, fraktionsindsamling og opbevaring
• Fyldning—af sterilt reservoir til fyldningssystemer
• Transport og forsendelse—bulksterile væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 l
Oversigt Topdispenser
Filmbeskrivelse Aegis 5-14
Port detalje 4 porte
Mængde 50 L
Slange stil C-Flex