Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, fire porte, Luer låse + MPC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17800667 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
100 L
200 L
Artikelnummer. 17800667
Brand: Thermo Scientific™ SH30966.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Beholdere (BPC'er) bruges til at pakke, opbevare og transportere medier, buffere, vand til injektion (WFI), procesvæsker og biologiske produkter.
Productainer BPC'er er konstrueret med Aegis 5-14 enkelt bane, flerlags støbt film fremstillet i et cGMP-renrumsanlæg. Vores standard Productainer BPC'er er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion, Productainer BPC'er kan tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
• Film optimeret til —fleksibilitet og holdbarhed overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre indholdets stabilitet
• Gamma-bestråling steriliseret
• Firkantet rørdesign med polyethylenporte placeret på toppen af BPC for nem adgang
• Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys og ståltanke
• Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
. Anbefalet til:
• Høstindsamling —og opbevaring af bulkprodukt fra bioreaktorer
• Opbevaring —steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
• Separationsfodring —og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
• Rensningsbuffertilførsel —til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
• Påfyldning af sterilt reservoir —til påfyldningssystemer
• Transport og forsendelse af bulksterile —væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 L
Oversigt Top Dispense
Filmbeskrivelse Aegis 5-14
Port detalje 4 porte
Mængde 200 L
Slange stil C-Flex