Få mere at vide
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan holdere, to porte, MPC'er
Shop alle Thermo Scientific produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 l |
| Til brug med (applikation) | Bioprocessing til engangsbrug |
| Mængde | 200 L |
| Slange stil | TPE |