Få mere at vide
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan holdere, tre porte, tri-klemmer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
100 L
200 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 L |
| Til brug med (applikation) | Bioprocessing til engangsbrug |
| Mængde | 200 L |
| Slange stil | TPE |