Få mere at vide
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan holdere, tre porte, MPX'er
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7221877 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
100 L
500 L
2000 L
Artikelnummer. 17928241
Brand: Thermo Scientific SH31304.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Grønne funktioner 200 L
Kapacitet (metrisk) 100 L
Filmbeskrivelse 100 L
Til brug med (udstyr) 50 L
Til brug med (applikation) Bioprocessing til engangsbrug
Mængde 200 L
Produktlinje 50 L
Slange stil C-Flex