Få mere at vide
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan holdere, tre porte, MPX'er
Artikelnummer. 31940837 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 l
500 l
2000 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31940837 500 l
17928241 100 l
17908281 2000 l
17938281 500 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31940837 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. SH31305.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 l
Filmbeskrivelse 100 L
Til brug med (udstyr) 50 L
Mængde 200 L
Produktlinje 50 L
Slange stil C-Flex