Få mere at vide
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan holdere, fire porte, MPX og Luer-låse
Artikelnummer. 31940836 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31940836 50 l
17958271 50 l
17918241 100 l
17948271 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31940836 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31299.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Brug Thermo Scientific Productainer BPC poser med BioTitan retainere til at pakke, opbevare og transportere medier, buffere, vand til injektion (WFI), procesvæsker og biologiske produkter.
Productainer BPC'er konstrueres med vores Thermo Scientific Aegis5-14 enkelt-web, flerlags støbte film fremstillet i et cGMP renrumsanlæg. Vores standard Productainers er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion kan Productainers tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Funktioner inkluderer:
  • Film optimeret til fleksibilitet og holdbarhed: overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske barriereegenskaber for at sikre stabilitet i indholdet
  • Gamma-bestråling steriliseret
  • Firkantet rørdesign med polyethylenporte placeret øverst BPC for nem adgang
  • Pladsbesparende, ergonomisk alternativ til stive karjonger med vægge og ståltanke
  • Tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
  • Nu fremstillet med Retention Device—, BioTitan der er designet til at give overlegen universel rørfastholdelse, der minimerer risikoen for lækager og svigt ved tilslutningspunkterne
Anbefalet til:
  • Høstindsamling—og opbevaring af bulkprodukter fra bioreaktorer
  • Opbevaring—af steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemmaterialer
  • Adskillelse—, tilførsel og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
  • Rensningsbuffer—til rensningssystemet, fraktionsopsamling og opbevaring
  • Fyldning—af sterilt reservoir til fyldningssystemer
  • Transport og forsendelse—af sterile væsker, buffere, medier og procesmellemmaterialer inden for og mellem faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 l
Til brug med (applikation) Bioprocessing til engangsbrug
Mængde 50 L
Slange stil TPE