Indeholder
2 x 100 rxns ExoSAP-IT Express, 2 x BigDye Terminator v1.1 og v3.1-sekventeringsbuffer (5X), 1 x 800μ l BigDye Terminator v3.1-færdig reaktionsblanding, 1 rør M13 (-21) primer, 1 rør pGEM kontrol DNA, 1 x 2 ml XTerminator opløsning, 1 x 9 ml SAM opløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 2 x 100 rxns ExoSAP-IT Express, opbevares ved -5 til -30 °C • 2 x BigDye Terminator v1.1 og v3.1-sekventeringsbuffer (5X), opbevares ved 2 –8 °C 1 • x 800 μL BigDye Terminator v3.1-færdig reaktionsblanding, opbevares ved -15 til -25 °C 1 • rør M13 (-21) primer, opbevares ved -15 til -25 °C 1 • rør pGEM kontrol DNA, opbevares ved -15 til -25 °C 1 • x 2 ml XTerminator opløsning, opbevares ved 2 –8 °C 1 • x 9 ml SAM opløsning, opbevares ved stuetemperatur eller 4 °C |
| Format | Sæt |
| Til brug med (udstyr) | Sekvenseringsinstrumenter (kapillærelektroforese-baseret) |
| Til brug med (applikation) | Standard sekvensering |
| Antal reaktioner | 200 |
| Produkttype | Sanger-sekventeringssæt |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sanger Sequencing Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: benzene