Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat velkomstpakke, 3-8 %
Beskrivelse
De NuPAGE Tris-acetat velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE Tris-acetat geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
De NuPAGE Tris-acetat velkomstpakke indeholder:
• Mini Gel Tank (A25977)
• NuPAGE Tris-acetat mini geler (2 æsker, 20 geler)
• NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer, 20X (LA0041)
• NuPAGE LDS prøvebuffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
• HiMark Forfarvet proteinstandard (LC5699)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om NuPAGE Tris-acetat geler
NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. NuPAGE Tris-acetatgeler er højtydende polyakrylamidgeler, der simulerer denatureringen eller de naturlige forhold i det traditionelle laemmli-system. Den unikke bufferformulering opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Overførselsbuffer (NP0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
garanti
Op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 3 til 8 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-acetat |
| Adskillelsesområde | 40 til 500 kDa |
| Wells | 10-brønd |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank |