Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, EX 1 %
Beskrivelse
Indeholder
E-Gel Power Snap elektroforeseenhed, orange visningsbriller, E-Gel Go! agarosegeladapter, regionsspecifikt kabel med strømadapter.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 1%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX 1% agarose gels on the device.
De Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, EX 1 %, giver alt hvad du behøver for hurtigt at komme i gang med at bruge præfabrikeret E-Gel EX 1% agarosegeler på enheden.
Sættet indeholder:
- 10 E-Gel EX agarosegeler, 1% (kat.nr. G401001)
- E-Gel Power Snap Elektroforeseanordning (kat.nr. G8100)
- E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 10488091)
- Gelåbningskniv (Kat. nr. EI9010)
garanti
1 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 1 electrophoresis device • 10 E-Gel EX 1% gels • 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses • 1 knife Store at room temperature. |
| Type | Elektroforesesystem startsæt |
| Mængde | 1 Sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Maks. Spænding | 48 VDC |
| Spænding | 240 VAC |