Få mere at vide
Phasemaker™ TRIzol™ Reagens og Phasemaker™ Rør komplet system
Artikelnummer. 15608948
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
200 forberedelser
Pakningsstørrelse:
100 forberedelser
200 forberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15608948 200 forberedelser 200 forberedelser
15609415 100 forberedelser 100 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15608948 Leverandør Phasemaker™ Leverandørnr. A33251
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
En flaske TRIzol Reagent 200 mL og to poser á 100 Phasemaker Rør
Dette system omfatter begge dele TRIzol™ Reagens og Invitrogen™ Phasemaker™ Rør.
Dette er et komplet system, der inkluderer TRIzol™ Reagens og Phasemaker™ Rør. TRIzol-reagenset tilbyder overlegen lyseringsevne, selv med vanskelige prøvetyper. Invitrogen™ Phasemaker Rør indeholder en polymer, der klart adskiller og fuldstændigt isolerer den øvre vandige fase af TRIzol-blandingen fra den organiske fase nedenunder, hvilket gør det meget nemt at pipettere den øvre fase, der indeholder RNA'et.
Polymeren virker på densitetsgradient, da den er tungere end den vandige fase, men lettere end den organiske fase; efter centrifugering placerer den sig mellem disse to lag. Det skaber en tæt forsegling mellem de to faser, hvilket gør det meget nemt at pipettere den vandige fase af uden risiko for at overføre forurenende stoffer fra det organiske lag. Fordi dette, Invitrogen Phasemaker Rør giver dig mulighed for at genvinde hele den vandige fase, hvilket øger udbyttet med op til 30%. Det er en inert polymer, der ikke forstyrrer nedstrøms eksperimenter såsom PCR. Det fungerer med friske eller frosne prøver (væv eller blod). Det virker også med vævsprøver, der tidligere er behandlet med RNAlater . Invitrogen Phasemaker Rør kommer allerede dispenserede. Slangestørrelsen er 2 ml.
• Komplet system inkluderer TRIzol og Phasemaker Rør
• Phasemaker Rørene er prædispenseret i 2 mL rør
• Skaber en tæt forsegling mellem den vandige og den organiske fase
• Lettere at pipettere hele den vandige fase af
• Øger udbyttet med op til 30 %
• RNA-integriteten kompromitteres ikke
• Forseglingen forbliver i længere perioder, hvilket gør det muligt at øge antallet af prøver pr. batch
• Inert, forstyrrer ikke nedstrøms eksperimenter
garanti
Et år efter modtagelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •200 ml TRIzol-reagens; stuetemperatur
• 200 Phasemaker Rør; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Økologisk udvinding
Oprensningstid 1 hr.
Elueringsvolumen 20 til 50μ L
Prøvetype Bakterier, Celler, Planter, Væv, Gær
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning
Mængde 200 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 7 celler
Celler: ≤10 7
Anlæg: ≤10 7 celler, 100 mg væv
:≤
107 100 mg gær: celler
Udbytte Celler:≤ 15μ g Væv
:≤ 73μ g