Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10 x 5 mL Rotor med ClickSeal Biocontainment Låg til Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico og Fresco Centrifuges
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forøg din nukleinsyreprøveseparation ved at bruge Thermo Scientific™ 10 x 5mL rotor med ClickSeal™ biocontainment låg.
- Maksimeret mikrovolumenkapacitet
- G-kraft op til 20.326 xg
- ClickSeal biocontainmentlåg forkorter genfindingstiden med et-kliksåbning sammenlignet med skruelåg og giver sikkerhed for, at prøverne er sikkert indeholdt
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 10 x 5mL Rotor med ClickSeal Biocontainment låg |
| Materiale | Konstrueret polymer |
| Type | Rotor |
| Volumen | 10 x 5 ml |
| Maks. RCF | 20,326 x g |
| Maks. Hastighed | 14,800 rpm |
| Radius (metrisk) Min. | 4.2 cm |
| Maks. Rør diameter | 17 mm |
| Til brug med (udstyr) | Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico og Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R centrifuger |
| Vinkel | 41° |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.