Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Western Pack B (PVDF)
Artikelnummer. 15145204
Skift visning
Dimensioner (LxB):
Mini, 8 cm x 8 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) unitSize
15145204 Mini, 8 cm x 8 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15145204 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B1000B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2 Mini Blot-moduler, 125mL Bolt™ Overførselsbuffer (20X), 15mL Bolt™ Antioxidant, 20-pak PVDF-membraner (0,2 μm)
En vådoverførselsenhed, der udelukkende bruges sammen med Mini Gel Tank
Tanken har plads til et blotmodul pr. kammer eller to blotmoduler i alt med side om side-layout. Mini Blot Modulet er kompatibelt med Bolt™ Bis-Tris Plus gelerer og rummer én gel pr. våd overførsel. Den universelle forbindelse og den støbte pakning gør blotmodulet nemt at bruge, mens blotmodulets indre kerne gør det muligt at bruge mindre methanolbaseret overførselsbuffer pr. våd overførsel. Ved de anbefalede betingelser og konstant spænding kan proteiner overføres til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på typisk 30 til 60 minutter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bolt™
Mængde ≤2 Blot-moduler/Mini-Gel-tank, 1 Mini-Gel/Blot-modulsæt
Materiale PVDF
Indhold og opbevaring 2 Mini Blot
-moduler 125 ml Bolt™ Overførselsbuffer (20X)
15 ml Bolt™ Antioxidant
20-pak PVDF membraner (0,2μ m)
Overførselsmåde Våd
Dimensioner (LxB) Mini, 8 cm x 8 cm
Produktlinje Bolt