Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Western Pack A (nitrocellulose)
Artikelnummer. 15125204
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15125204
Brand: Invitrogen™ B1000A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2 Mini Blot-moduler, 125mL Bolt™ Overførselsbuffer (20X), 15mL Bolt™ Antioxidant, 20-pak nitrocellulosemembraner (0,2 μm)
En vådoverførselsenhed, der udelukkende bruges sammen med Mini Gel Tank
Tanken har plads til et blotmodul pr. kammer eller to blotmoduler i alt med side om side-layout. Mini Blot Modulet er kompatibelt med Bolt™ Bis-Tris Plus gelerer og rummer én gel pr. våd overførsel. Den universelle forbindelse og den støbte pakning gør blotmodulet nemt at bruge, mens blotmodulets indre kerne gør det muligt at bruge mindre methanolbaseret overførselsbuffer pr. våd overførsel. Ved de anbefalede betingelser og konstant spænding kan proteiner overføres til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på typisk 30 til 60 minutter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bolt™
Mængde 1 sæt
Materiale Nitrocellulose
Indhold og opbevaring 2 Mini Blot
-moduler 125 ml Bolt™ Overførselsbuffer (20X)
15 ml Bolt™ Antioxidant
20-pak nitrocellulosemembraner (0,2μ m)
Overførselsmåde Våd
Dimensioner (LxB) Mini, 8 cm x 8 cm
Produktlinje Bolt