Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftningslukninger til Mason Jar
Trådstørrelse (metrisk):
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Monter disse erstatningslukninger på Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason Jars.
- Til brug med Nalgene 2115 Series Mason Jars og ligesidede krukker med 70 mm finish
- 2115-serien Mason krukker
- 2116-0125 og -0250 Polycarbonat (PC) krukker
- 2117-0125 og -0250 Polymethylpenten (PMP ) krukker
- 2118-0004 og -0008 Polypropylen copolymer (PPCO) krukker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Udskiftning af lukning |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 12 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Trådstørrelse (metrisk) | 12 mm |
| Halsfinish | 12 mm |
| Produkttype | Mason Jar skruelukning |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene Mason Jars (2115-serien) |