Få mere at vide
Prodipine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430809
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16430809 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16430809 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101605
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prodipine hydrochloride
CAS 31314-39-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H26ClN
Mængde 1 mg
SMIL CC(C)N1CCC(C2=CC=CC=C2)(CC1)C3=CC=CC=C3.Cl
Molekylvægt (g/mol) 315.88
Formel vægt 315.88
Procent renhed 97.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation