missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prodigiosin, MedChemExpress
Beskrivelse
Prodigiosin (Prodigiosine) is a red pigment produced by bacteria as a bioactive secondary metabolite. Prodigiosin is a potent inhibitor of the Wnt/β-catenin pathway. Prodigiosin has antibacterial, antifungal, antiprotozoal, antimalarial, immunosuppressive, and anticancer properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prodigiosin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 82-89-3 |
| Farve | Red |
| Mængde | 100 μg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25N3O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Prodigiosine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (77.30 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?