Få mere at vide
Procymidox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procymidone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 283.0167 |