Få mere at vide
Procymidone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procymidone |
| CAS | 32809-16-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Procymidone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3 |
| IUPAC navn | 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.14 |
| Vis mere |