Få mere at vide
Procyclidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procyclidine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H |
| Formel vægt | 323.2016 |
| Procent renhed | >95% |