Få mere at vide
MedChemExpress Procyanidin B2
Artikelnummer. 16449108
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16449108 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16449108 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0796
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 578.52 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Produkttype Natural Products
Renhed 98.07%
Opløselighed H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Synonym Proanthocyanidin B2
Mål Reactive Oxygen Species