missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Procyanidin A2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procyanidin A2 |
| CAS | 41743-41-3 |
| Molekylær formel | C30 H24 O12 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8,14-Methano-2H,14H-1-benzopyrano[7,8-d][1,3]benzodioxocin-3,5,11,13,15-pentol','2,8-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-','(2R,3R,8S,14R,15R)-, 8,14-Methano-2H,14H-1-benzopyrano[7,8-d][1,3]benzodioxocin-3,5,11,13,15-pentol','2,8-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-','[2R-(2α,3α,8β,14β,15R*)]-, (+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-epicatechin, (+)-Proanthocyanidin A2, (2R,3R,8S,14R,15R)-2,8-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-8,14-methano-2H,14H-1-benzopyrano[7,8-d][1,3]benzodioxocin-3,5,11,13,15-pentol, Dimeric catechin, Epicatechin-(4β→8,2β→O→7)-epicatechin, Litchiderm IS 9704, Litchiderm LS 9704, Proanthocyandin A-2, Proanthocyanidin A2, Procyanidin A2, Procyanidin dimer A2, Procyanidol A2 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26-,27-,29-,30+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1Cc2c(O)cc3O[C@@]4(Oc5cc(O)cc(O)c5[C@@H]([C@H]4O)c3c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6)c7ccc(O)c(O)c7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 576.5 |
| Formel vægt | 576.1268 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?