Få mere at vide
Corning™ ProCulture™ Spinnerkolber
Artikelnummer. p-8007932 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diameter (metrisk) midterhals:
100 mm
120 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10168431
Brand: Corning™ 450215L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sidearmsdesign giver adgang til 25 ml og 50 ml pipetter
  • Bafler forbedrer luftning og omrøring
  • Unikt pumpehjuldesign for optimal omrøring
  • Sidearmsdesign giver adgang til 25 ml og 50 ml pipetter
  • Borosilikatglasbeholdere
  • Kolbens midterhætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) midterhals 120 mm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 29 mm
Diameter (metrisk) sidearm 45 mm
Kapacitet (metrisk) 15 L
Materiale Glas
Højde (metrisk) 460 mm
Sidearmsvinkel 2
Trådstørrelse GL 45
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 290 mm