Få mere at vide
Corning™ ProCulture™ Spinnerkolber
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diameter (metrisk) midterhals:
100 mm
120 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Baffles enhance aeration and agitation
- Unique impeller design for optimal stirring
- Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
- Borosilicate glass vessels
- Flask centre cap
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Oversigt | Impeller shaft with dual bearing |
| Diameter (metrisk) midterhals | 140 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig sidearm | 29 mm |
| Diameter (metrisk) sidearm | 45 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Materiale | Glass |
| Højde (metrisk) | 460 mm |
| Sidearmsvinkel | 2 |
| Vis mere |