Få mere at vide
Corning™ ProCulture™ Spinnerkolber
Artikelnummer. 10750383 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diameter (metrisk) midterhals:
100 mm
120 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10750383
Brand: Corning™ 450415L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sidearmsdesign giver adgang til 25 ml og 50 ml pipetter
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylene
Oversigt Impeller shaft with dual bearing
Diameter (metrisk) midterhals 140 mm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 29 mm
Diameter (metrisk) sidearm 45 mm
Kapacitet (metrisk) 15 L
Materiale Glass
Højde (metrisk) 460 mm
Sidearmsvinkel 2
Trådstørrelse GL 45
Sterilitet Non-sterile
Lukketype Screw Cap
Diameter (metrisk) Udvendig 290 mm