Få mere at vide
Corning™ ProCulture™ Spinnerkolber
Artikelnummer. 10572492 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diameter (metrisk) midterhals:
100 mm
120 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10572492
Brand: Corning™ 450436L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sidearmsdesign giver adgang til 25 ml og 50 ml pipetter
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylene
Diameter (metrisk) midterhals 140 mm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 29 mm
Diameter (metrisk) sidearm 45 mm
Kapacitet (metrisk) 36 L
Materiale Glass
Højde (metrisk) 545 mm
Sidearmsvinkel 2
Trådstørrelse GL 45
Sterilitet Non-sterile
Lukketype Screw Cap
Diameter (metrisk) Udvendig 408 mm