Få mere at vide
Corning™ ProCulture™ Spinnerkolber
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diameter (metrisk) midterhals:
100 mm
120 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bafler forbedrer luftning og omrøring
- Unikt pumpehjuldesign for optimal omrøring
- Sidearmsdesign giver adgang til 25 ml og 50 ml pipetter
- Borosilikatglasbeholdere
- Kolbens midterhætte
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) midterhals | 120 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig sidearm | 29 mm |
| Diameter (metrisk) sidearm | 45 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 36 L |
| Materiale | Glas |
| Højde (metrisk) | 545 mm |
| Sidearmsvinkel | 2 |
| Trådstørrelse | GL 45 |
| Vis mere |