Få mere at vide
Corning™ ProCulture™ Spinnerkolber
Artikelnummer. 10168431 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diameter (metrisk) midterhals:
100 mm
120 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) midterhals unitSize
10168431 15 L 120 mm Hver
10750383 15 L 140 mm Hver
10352162 36 L 120 mm Hver
10006801 8 L 120 mm Hver
10138481 8 L 140 mm Hver
10542112 6 L 120 mm Hver
10496731 36 L 100 mm Hver
10240622 15 L 100 mm Hver
10572492 36 L 140 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10168431 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 450215L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sidearmsdesign giver adgang til 25 ml og 50 ml pipetter
  • Bafler forbedrer luftning og omrøring
  • Unikt pumpehjuldesign for optimal omrøring
  • Sidearmsdesign giver adgang til 25 ml og 50 ml pipetter
  • Borosilikatglasbeholdere
  • Kolbens midterhætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) midterhals 120 mm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 29 mm
Diameter (metrisk) sidearm 45 mm
Kapacitet (metrisk) 15 L
Materiale Glas
Højde (metrisk) 460 mm
Sidearmsvinkel 2
Trådstørrelse GL 45
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 290 mm