Beskrivelse
- Bruges til at levere gasser til større spinnerkolber med lodrette sidearme.
- Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
- Gasfiltre er PTFE, 0,2μ m porøsitet.
- De 316 rustfri stålrør holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede hylstre.
- Beslagene er fuldstændig autoklaverbare.
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | 1 rør; Tube stil: Lige |
| Diameter (metrisk) rør | 0.31 cm |
| Til brug med (udstyr) | Til lodrette sidearmsflasker |
| Inkluderer | PET indsætte, Viton O-ringe, 45 mm polypropylen tætningshætte, rustfri stålrør, Noryl møtrikker, integrerede hylstre |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Gasleveringsfitting |
| Trådstørrelse | GL 45 |
| Vis mere |