Få mere at vide
Corning™ ProCulture™ Beslag
Shop alle Corning produkter
Produkttype:
Dobbelt sidearm
Kombination sidearm
Mediehåndtering Dobbelt sidearm
Sidearm
Tredobbelt sidearm
Oversigt:
1 rør
2 rør, lige
2 rør, vinklet
3 rør, vinklet
Diameter (metrisk) rør:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
Til brug med (udstyr):
1 L Sidearm Spinner Flaske
15 L Sidearm Spinner Flaske
3 L Sidearm Spinner Flaske
500 L Sidearm Spinner Flaske
6 L Sidearm Spinner Flaske
8 L Sidearm Spinner Flaske
8, 15 L Sidearm Spinner Flaske
Store spinnerkolber m/ lodrette sidearme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dobbelte vinklede sidearmsbeslag kan bruges til aseptisk overførsel af medium ind i eller ud af vinklede sidearmsspinnerkolber eller til at sprøjte mediet med gasser.
- Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
- To 316 rustfri stålrør, som strækker sig til bunden af kolben, holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede rørringe.
- Beslagene er fuldstændig autoklaverbare.
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2 rør, vinklet |
| Diameter (metrisk) rør | 3.17 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at sprøjte cellekulturmediet med gasser for at øge celleproduktionen. |
| Til brug med (udstyr) | 1 L Sidearm Spinner Flaske |
| Inkluderer | Indsats, O-ring, tætningshætte |
| nr. pr. sag | Hver |
| Produkttype | Dobbelt sidearm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Ikke steril |