Få mere at vide
Corning™ ProCulture™ Beslag
Artikelnummer. 10799524 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
Dobbelt sidearm
Kombination sidearm
Mediehåndtering Dobbelt sidearm
Sidearm
Tredobbelt sidearm
Oversigt:
1 rør
2 rør, lige
2 rør, vinklet
3 rør, vinklet
Diameter (metrisk) rør:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
Til brug med (udstyr):
1 L Sidearm Spinner Flaske
15 L Sidearm Spinner Flaske
3 L Sidearm Spinner Flaske
500 L Sidearm Spinner Flaske
6 L Sidearm Spinner Flaske
8 L Sidearm Spinner Flaske
8, 15 L Sidearm Spinner Flaske
Store spinnerkolber m/ lodrette sidearme
Pakningsstørrelse:
Hver
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Oversigt Diameter (metrisk) rør Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10799524 Sidearm 2 rør, vinklet 3.17 mm 6 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10676273 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 3.17 mm 1 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10184112 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 6.35/3.17 mm 500 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10032212 Kombination sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 3 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10377142 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 3.17 mm 3 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10072102 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 6.35/3.17 mm 8 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10718764 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 3.17 mm 6 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10032142 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 3.17 mm 8 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10511853 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 1 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10052152 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 3 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10307292 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 8 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10521853 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 6 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10377382 Sidearm 2 rør, vinklet 3.17 mm 1 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10511683 Sidearm 2 rør, vinklet 3.17 mm 8 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10767424 Tredobbelt sidearm 3 rør, vinklet 3.17 mm 6 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10072162 Kombination sidearm 2 rør, vinklet 3.17 mm 3 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10757424 Tredobbelt sidearm 3 rør, vinklet 3.17 mm 3 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10770295 Sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 8 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10133732 Kombination sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 1 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10285792 Tredobbelt sidearm 3 rør, vinklet 3.17 mm 1 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10482802 Tredobbelt sidearm 3 rør, vinklet 3.17 mm 8 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10012122 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 15 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10777614 Sidearm 2 rør, vinklet 6.35 mm 15 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10550723 Mediehåndtering Dobbelt sidearm 2 rør, lige 6.35 mm 8, 15 L Sidearm Spinner Flaske Hver
10443382 Sidearm 1 rør 18 mm Store spinnerkolber m/ lodrette sidearme Hver
10377812 Dobbelt sidearm 2 rør, vinklet 6.35/3.17 mm 1 L Sidearm Spinner Flaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 10799524 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4519160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4380.00 DKK
    4092.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 287.85 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Dobbelte vinklede sidearmsbeslag kan bruges til aseptisk overførsel af medium ind i eller ud af vinklede sidearmsspinnerkolber eller til at sprøjte mediet med gasser.
  • Bruges til aseptisk at overføre medium, sprøjte cellekulturmediet direkte eller tilsætte gasser til hovedrummet over cellekulturmediet
  • Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
  • Et eller to rør af 316 rustfrit stål strækker sig til bunden af kolben; den anden er en kortere 6 længde.
  • Begge rør holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede hylstre.
  • Beslagene er fuldstændig autoklaverbare
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2 rør, vinklet
Diameter (metrisk) rør 3.17 mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Bruges til at sprøjte cellekulturmediet med gasser for at øge celleproduktionen.Â
Til brug med (udstyr) 6 L Sidearm Spinner Flaske
Inkluderer Indsats, O-ring, tætningshætte
nr. pr. sag Hver
Produkttype Sidearm