Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Flaske tilbehør
- Corning™ ProCulture™ Beslag
Corning™ ProCulture™ Beslag
Artikelnummer. 10550723 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
Dobbelt sidearm
Kombination sidearm
Mediehåndtering Dobbelt sidearm
Sidearm
Tredobbelt sidearm
Oversigt:
1 rør
2 rør, lige
2 rør, vinklet
3 rør, vinklet
Diameter (metrisk) rør:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
Til brug med (udstyr):
1 L Sidearm Spinner Flaske
15 L Sidearm Spinner Flaske
3 L Sidearm Spinner Flaske
500 L Sidearm Spinner Flaske
6 L Sidearm Spinner Flaske
8 L Sidearm Spinner Flaske
8, 15 L Sidearm Spinner Flaske
Store spinnerkolber m/ lodrette sidearme
Pakningsstørrelse:
Hver
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Produkttype | Oversigt | Diameter (metrisk) rør | Til brug med (udstyr) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10550723 | Mediehåndtering Dobbelt sidearm | 2 rør, lige | 6.35 mm | 8, 15 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10676273 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 3.17 mm | 1 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10184112 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35/3.17 mm | 500 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10032212 | Kombination sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 3 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10377142 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 3.17 mm | 3 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10072102 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35/3.17 mm | 8 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10718764 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 3.17 mm | 6 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10032142 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 3.17 mm | 8 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10511853 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 1 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10052152 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 3 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10307292 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 8 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10521853 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 6 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10377382 | Sidearm | 2 rør, vinklet | 3.17 mm | 1 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10799524 | Sidearm | 2 rør, vinklet | 3.17 mm | 6 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10511683 | Sidearm | 2 rør, vinklet | 3.17 mm | 8 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10767424 | Tredobbelt sidearm | 3 rør, vinklet | 3.17 mm | 6 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10072162 | Kombination sidearm | 2 rør, vinklet | 3.17 mm | 3 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10757424 | Tredobbelt sidearm | 3 rør, vinklet | 3.17 mm | 3 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10770295 | Sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 8 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10133732 | Kombination sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 1 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10285792 | Tredobbelt sidearm | 3 rør, vinklet | 3.17 mm | 1 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10482802 | Tredobbelt sidearm | 3 rør, vinklet | 3.17 mm | 8 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10012122 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 15 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10777614 | Sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35 mm | 15 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
| 10443382 | Sidearm | 1 rør | 18 mm | Store spinnerkolber m/ lodrette sidearme | Hver |
| 10377812 | Dobbelt sidearm | 2 rør, vinklet | 6.35/3.17 mm | 1 L Sidearm Spinner Flaske | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10550723
Leverandør
Corning™
Leverandørnr.
4519176
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Dobbelte vinklede sidearmsbeslag kan bruges til aseptisk overførsel af medium ind i eller ud af vinklede sidearmsspinnerkolber eller til at sprøjte mediet med gasser.
- Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
- To 316 rustfri stålrør, som strækker sig til bunden af kolben, holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede rørringe.
- Beslagene er fuldstændig autoklaverbare.
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2 rør, lige |
| Diameter (metrisk) rør | 6.35 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at indføre medium aseptisk i større spinnerflasker med lodrette sidearme under cellekultur for at øge produktiviteten af cellekulturen |
| Til brug med (udstyr) | 8, 15 L Sidearm Spinner Flaske |
| Inkluderer | Indsats, O-ring, tætningshætte |
| nr. pr. sag | Hver |
| Produkttype | Mediehåndtering Dobbelt sidearm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Ikke steril |