Få mere at vide
Bel Art™ ProCulture Kryogen opbevaringsboks til hætteglas
Artikelnummer. p-3273164 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
5,2 x 5,2 x 2 tommer. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Rør Array:
9 x 9
Holder:
81 (1,2, 2, 5 mL kryogene hætteglas)
Artikelnummer. 15595594
Brand: Bel Art™ F188490001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare polycarbonat-plastkasser er fremragende til kompakt opbevaring af 1,2, 2,0 eller 5,0 ml kryogene hætteglas
  • Gennemsigtige låg giver dig mulighed for at se indholdet uden at åbne låget
  • Klare låg kan skrives på og har et trykt gitter for nem inventar
  • Kan bruges i temperaturer fra -196 °C til +121 °C
  • Et nøglehjørne justerer låget med identifikationsnumre på stativet
  • Nyttig som postforsendelse til hætteglas
  • F18849-0001 kan bruges med F18853-serien Cryo Tower Storage Systems (sælges separat) for at spare værdifuld bænkplads
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Til kompakt opbevaring af 1,2, 2 eller 5 ml kryogene hætteglas
Holder 81 (1,2, 2, 5 mL kryogene hætteglas)
Inkluderer Gennemsigtigt låg
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Rør Array 9 x 9
Dimensioner (L x B x H) 5,2 x 5,2 x 2 tommer. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Længde (engelsk) 5,2 tommer
Længde (metrisk) 13.3 cm
Bredde (engelsk) 5,2''
Bredde (metrisk) 13.3 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5 cm