Få mere at vide
Bel Art™ ProCulture Kryogen opbevaringsboks til hætteglas
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
5,2 x 5,2 x 2 tommer. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Rør Array:
9 x 9
Holder:
81 (1,2, 2, 5 mL kryogene hætteglas)
Beskrivelse
Holdbare polycarbonat-plastkasser er fremragende til kompakt opbevaring af 1,2, 2,0 eller 5,0 ml kryogene hætteglas
- Gennemsigtige låg giver dig mulighed for at se indholdet uden at åbne låget
- Klare låg kan skrives på og har et trykt gitter for nem inventar
- Kan bruges i temperaturer fra -196 °C til +121 °C
- Et nøglehjørne justerer låget med identifikationsnumre på stativet
- Nyttig som postforsendelse til hætteglas
- F18849-0001 kan bruges med F18853-serien Cryo Tower Storage Systems (sælges separat) for at spare værdifuld bænkplads
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Til brug med (applikation) | Til kompakt opbevaring af 1,2, 2 eller 5 ml kryogene hætteglas |
| Holder | 81 (1,2, 2, 5 mL kryogene hætteglas) |
| Inkluderer | Gennemsigtigt låg |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Rør Array | 9 x 9 |
| Vis mere |