Få mere at vide
Procodazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16462246 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16462246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1056
MedChemExpress Procodazole is a non-specific active immunoprotective agent against viral and bacterial infections, used as a potentiator.
Procodazole is a non-specific active immunoprotective agent against viral and bacterial infections, used as a potentiator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procodazole
Fysisk form Solid
CAS 23249-97-0
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H10N2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Propazol 2-Benzimidazolepropionic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (262.88 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Molekylvægt (g/mol) 190.2
Formel vægt 190.2
Procent renhed 99.88%