Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Procion Blå H-5R
Artikelnummer. 11440653
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440653 25 g 25g
11450653 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440653 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12719.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12236-84-9
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12236-84-9
MDL nummer MFCD00070851
Synonym C.I. 181575; Reactive Blue 13
Specifications
Kemisk navn eller materiale Procion Blue H-5R
Mængde 25 g