missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prochlorperazine, TRC

Artikelnummer. 30136995
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136995 50 mg
30135423 25 mg
17974825 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP75579050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58-38-8
Molekylær formel C20 H24 Cl N3 S
Molekylvægt (g/mol) 373.94
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]- (7CI,8CI), 2-Chloro-10-(3-[1-methyl-4-piperazinyl]propyl)phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine, 3-Chloro-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine, 6140RP, Bayer A 173, Capazine, Chlormeprazine, Chlorperazine, DDD 66604, Emelent, Kronocin, Meterazin, Meterazine, N-[γ-(4'-Methylpiperazinyl-1')propyl]-3-chlorophenothiazine, NSC 17478, NSC 665801, Nipodal, Proazine, Prochlorpemazine, Prochlorperazin, Prochlorperazine, Prochlorpromazine, RP 6140, SKF 4657, Temetid
IUPAC navn 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine
SMIL CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prochlorperazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
Formel vægt 373.1379
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.