Få mere at vide
Prochlorperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prochlorperazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| Formel vægt | 373.1379 |
| Procent renhed | >95% |