Få mere at vide
Prochlorperazin Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30409558
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30409558 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30409558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP75581010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Molekylær formel C20 H24 Cl N3 O S
Mængde 10 mg
Synonym 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMIL CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-chlor-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazin-5-oxid
Molekylvægt (g/mol) 389.94
Formel vægt 389.1329