Få mere at vide
Prochlorperazin Sulfoxid-d3, TRC
Artikelnummer. 30414006
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414006 10 mg
30409920 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30414006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP75581210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189943-37-0
Molekylær formel C20 2H3 H21 Cl N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 392.96
Synonym Prochlorperazine Sulfoxide-(methyl-D3)
IUPAC navn 2-chlor-10-[3-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazin-5-oxid
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prochlorperazine Sulfoxide-d3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3/i1D3
Formel vægt 392.1517