Få mere at vide
Prochlorperazin Maleat, Mikromol™
Artikelnummer. 17949799
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17949799 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949799 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0411.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Prochlorperazin-maleat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prochlorperazine Maleate
CAS 84-02-6
Analyt- eller komponentnavne Prochlorperazine Maleate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H24 Cl N3 S . 2 C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Prochlorperazine maleate, 2-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine bis[hydrogen (Z)-butenedioate], 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2), 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (8CI), 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, Buccastem, Compazine, Emetiral, Meterazin maleate, Pasotomin, Prochloroperazine dimaleate, Prochlorperazine dimaleate, Prochlorperazine hydrogen maleate, Prochlorperazine maleate, Stemetil, Stemetil dimaleate, Vertigon
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
SMIL CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 606.09
Mængde 250 mg
Formel vægt 605,1599 g/mol