Få mere at vide
Prochlorperazin maleat EP urenhed A, Mikromol™
Artikelnummer. 30461203
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461203 4 x 25 mg
30052607 25 mg
17962576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461203 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0411.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Prochlorperazin maleat EP urenhed A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Analyt- eller komponentnavne Prochlorperazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H24 Cl N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide, Prochlorperazine Maleate Impurity A, Prochlorperazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-chlor-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazin-5-oxid
Molekylvægt (g/mol) 389.94
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 389,1329 g/mol