Få mere at vide
Prochlorperazine Maleate EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Prochlorperazine Maleate EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prochlorperazine Sulfoxide |
| CAS | 10078-27-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prochlorperazine Sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 Cl N3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide, Prochlorperazine Maleate Impurity A, Prochlorperazine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine 5-oxide |
| Vis mere |