missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prochlorperazine Edisylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prochlorperazine Edisylate |
| CAS | 1257-78-9 |
| Molekylær formel | C20H24ClN3S.C2H6O6S2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3S.C2H6O6S2/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8) |
| SMIL | O=S(=O)(O)CCS(=O)(=O)O.ClC1=CC=C2SC=3C=CC=CC3N(C2=C1)CCCN4CCN(C)CC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?