Få mere at vide
Prochlorperazin Dimaleat, TRC
Artikelnummer. 18091820
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091820 5 mg
18091050 100 mg
18020620 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7558055MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-02-6
Molekylær formel C20 H24 Cl N3 S . 2 C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 606.09
Synonym Prochlorperazine maleate, 2-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine bis[hydrogen (Z)-butenedioate], 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2), 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (8CI), 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, Buccastem, Compazine, Emetiral, Meterazin maleate, Pasotomin, Prochloroperazine dimaleate, Prochlorperazine dimaleate, Prochlorperazine hydrogen maleate, Prochlorperazine maleate, Stemetil, Stemetil dimaleate, Vertigon
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine
SMIL CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Prochlorperazine Maleate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Formel vægt 605.1599
Procent renhed >95%