missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prochloraz, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prochloraz |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16Cl3N3O2/c1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18/h3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 375.0308 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?